Drukuj
4,5-Difluoro-2-methoxybenzoyl chloride 97%
Dostawca: Apollo Scientific
PC302855-10G PC302855-5G PC302855-1G
APOSPC302855-10GEA 1410 PLN
APOSPC302855-10G APOSPC302855-5G APOSPC302855-1G
4,5-Difluoro-2-methoxybenzoyl chloride 97%
4,5-Difluoro-2-methoxybenzoyl chloride
Formuła: C₈H₅ClF₂O₂
MW: 206.574 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD06660197
Numer CAS: 886498-70-0