Drukuj
3-Fluoro-4-(trifluoromethoxy)phenylacetonitrile 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC302843-1G PC302843-5G PC302843-10G
APOSPC302843-1GEA 812 PLN
APOSPC302843-1G APOSPC302843-5G APOSPC302843-10G
3-Fluoro-4-(trifluoromethoxy)phenylacetonitrile 98%
3-Fluoro-4-(trifluoromethoxy)phenylacetonitrile
Formuła: C₉H₅F₄NO
MW: 219.136 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD06660344
Numer CAS: 886761-71-3