Drukuj
3-Chloro-2-fluoro-4-(trifluoromethyl)benzaldehyde 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC302829-5G PC302829-1G
APOSPC302829-5GEA 1940 PLN
APOSPC302829-5G APOSPC302829-1G
3-Chloro-2-fluoro-4-(trifluoromethyl)benzaldehyde 98%
3-Chloro-2-fluoro-4-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Formuła: C₈H₃ClF₄O
MW: 226.555 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD23795322
Numer CAS: 134099-21-1