Drukuj
3,6-Dichloro-2-fluoroaniline 98%
Dostawca: Apollo Scientific
PC302824-10G PC302824-5G PC302824-1G
APOSPC302824-10GEA 3530 PLN
APOSPC302824-10G APOSPC302824-5G APOSPC302824-1G
3,6-Dichloro-2-fluoroaniline 98%
3,6-Dichloro-2-fluoroaniline
Formuła: C₆H₄Cl₂FN
Temp. topnienia: 54…56 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD09832331
Numer CAS: 1017778-56-1
Jednostka: 2811
ADR: 6.1,III