Drukuj
3-[2-Methyl-5-(trifluoromethyl)phenyl]propionic acid 98%
Dostawca: Apollo Scientific
PC302706-1G PC302706-5G PC302706-10G
APOSPC302706-1GEA 1020 PLN
APOSPC302706-1G APOSPC302706-5G APOSPC302706-10G
3-[2-Methyl-5-(trifluoromethyl)phenyl]propionic acid 98%
3-[2-Methyl-5-(trifluoromethyl)phenyl]propionic acid
Formuła: C₁₁H₁₁F₃O₂
MW: 232.199 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD09832289
Numer CAS: 1017778-12-9