Drukuj
2-Methoxy-5-(trifluoromethyl)phenylacetic acid 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC302695-1G PC302695-5G
APOSPC302695-1GEA 899 PLN
APOSPC302695-1G APOSPC302695-5G
2-Methoxy-5-(trifluoromethyl)phenylacetic acid 97%
2-Methoxy-5-(trifluoromethyl)phenylacetic acid
Formuła: C₁₀H₉F₃O₃
MW: 234.172 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD09832244
Numer CAS: 1000523-82-9