Drukuj
2-Ethoxy-3,5-difluorobenzoic acid 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC302678-10G PC302678-5G PC302678-1G
APOSPC302678-10GEA 1410 PLN
APOSPC302678-10G APOSPC302678-5G APOSPC302678-1G
2-Ethoxy-3,5-difluorobenzoic acid 98%
2-Ethoxy-3,5-difluorobenzoic acid
Formuła: C₉H₈F₂O₃
MW: 202.155 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD09258711
Numer CAS: 1017779-70-2