Drukuj
2,6-Difluoro-3-methoxybenzyl alcohol 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC302668-5G PC302668-1G
APOSPC302668-5GEA 795 PLN
APOSPC302668-5G APOSPC302668-1G
2,6-Difluoro-3-methoxybenzyl alcohol 98%
2,6-Difluoro-3-methoxybenzyl alcohol
Formuła: C₈H₈F₂O₂
MW: 174.145 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD04115904
Numer CAS: 886498-45-9