Drukuj
2,3-Difluoro-6-methoxybenzyl alcohol 97%
Dostawca: Apollo Scientific
PC302660-10G PC302660-5G PC302660-1G
APOSPC302660-10GEA 1690 PLN
APOSPC302660-10G APOSPC302660-5G APOSPC302660-1G
2,3-Difluoro-6-methoxybenzyl alcohol 97%
2,3-Difluoro-6-methoxybenzyl alcohol
Formuła: C₈H₈F₂O₂
MW: 174.145 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD04116021
Numer CAS: 773871-99-1