Drukuj
2-Methoxy-4-(trifluoromethyl)benzyl alcohol 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC302642-5G PC302642-1G
APOSPC302642-5GEA 888 PLN
APOSPC302642-5G APOSPC302642-1G
2-Methoxy-4-(trifluoromethyl)benzyl alcohol 98%
2-Methoxy-4-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
Formuła: C₉H₉F₃O₂
MW: 206.162 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD04115979
Numer CAS: 286441-68-7