Drukuj
5-Methyl-2-(trifluoromethyl)-DL-phenylalanine
Dostawca: Apollo Scientific
PC302626-1G PC302626-5G PC302626-10G
APOSPC302626-1GEA 1120 PLN
APOSPC302626-1G APOSPC302626-5G APOSPC302626-10G
5-Methyl-2-(trifluoromethyl)-DL-phenylalanine
5-Methyl-2-(trifluoromethyl)-DL-phenylalanine
Formuła: C₁₁H₁₂F₃NO₂
MW: 247.214 g/mol
Temp. topnienia: 236 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD09832357
Numer CAS: 1256482-64-0