Drukuj
5-Fluoro-2-methylcinnamic acid 97%
Dostawca: Apollo Scientific
PC302624-5G PC302624-1G
APOSPC302624-5GEA 795 PLN
APOSPC302624-5G APOSPC302624-1G
5-Fluoro-2-methylcinnamic acid 97%
5-Fluoro-2-methylcinnamic acid
Formuła: C₁₀H₉FO₂
MW: 180.176 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD06205343
Numer CAS: 773129-47-8