Drukuj
5-Chloro-2-fluoro-DL-phenylglycine
Dostawca: Apollo Scientific
PC302617-1G PC302617-5G
APOSPC302617-1GEA 795 PLN
APOSPC302617-1G APOSPC302617-5G
5-Chloro-2-fluoro-DL-phenylglycine
5-Chloro-2-fluoro-DL-phenylglycine
Formuła: C₈H₇ClFNO₂
MW: 203.598 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD04116048
Numer CAS: 1040198-59-1
Jednostka: 2811
ADR: 6.1 III