Drukuj
4-Ethoxy-3,5-difluorophenylacetonitrile 97%
Dostawca: Apollo Scientific
PC302589-1G PC302589-5G
APOSPC302589-1GEA 679 PLN
APOSPC302589-1G APOSPC302589-5G
4-Ethoxy-3,5-difluorophenylacetonitrile 97%
4-Ethoxy-3,5-difluorophenylacetonitrile
Formuła: C₁₀H₉F₂NO
Temp. topnienia: 35…37 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD09258692
Numer CAS: 1017779-41-7
Jednostka: 3439
ADR: 6.1,III