Drukuj
4-Ethoxy-2,6-difluorophenylacetonitrile 97%
Dostawca: Apollo Scientific
PC302584-1G PC302584-5G PC302584-10G
APOSPC302584-1GEA 679 PLN
APOSPC302584-1G APOSPC302584-5G APOSPC302584-10G
4-Ethoxy-2,6-difluorophenylacetonitrile 97%
4-Ethoxy-2,6-difluorophenylacetonitrile
Formuła: C₁₀H₉F₂NO
MW: 197.181 g/mol
Temp. topnienia: 51…54 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD09258698
Numer CAS: 1017779-53-1