Drukuj
3-Fluoro-4-(trifluoromethoxy)benzamide 98%
Dostawca: Apollo Scientific
PC302550-1G PC302550-5G
APOSPC302550-1GEA 580 PLN
APOSPC302550-1G APOSPC302550-5G
3-Fluoro-4-(trifluoromethoxy)benzamide 98%
3-Fluoro-4-(trifluoromethoxy)benzamide
Formuła: C₈H₅F₄NO₂
MW: 223.124 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD06660208
Numer CAS: 886499-18-9