Drukuj
3-Chloro-5-fluoro-DL-phenylglycine
Dostawca: Apollo Scientific
PC302543-1G PC302543-5G
APOSPC302543-1GEA 795 PLN
APOSPC302543-1G APOSPC302543-5G
3-Chloro-5-fluoro-DL-phenylglycine
3-Chloro-5-fluoro-DL-phenylglycine
Formuła: C₈H₇ClFNO₂
MW: 203.598 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD04116050
Numer CAS: 1038843-45-6
Jednostka: 2811
ADR: 6.1 III