Drukuj
3-Chloro-5-(trifluoromethyl)benzamide 97%
Dostawca: Apollo Scientific
PC302532-5G PC302532-1G
APOSPC302532-5GEA 807 PLN
APOSPC302532-5G APOSPC302532-1G
3-Chloro-5-(trifluoromethyl)benzamide 97%
3-Chloro-5-(trifluoromethyl)benzamide
Formuła: C₈H₅ClF₃NO
MW: 223.58 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD04115853
Numer CAS: 886497-03-6