Drukuj
3-Chloro-4-(trifluoromethoxy)phenylacetonitrile 97%
Dostawca: Apollo Scientific
PC302523-1G PC302523-5G
APOSPC302523-1GEA 580 PLN
APOSPC302523-1G APOSPC302523-5G
3-Chloro-4-(trifluoromethoxy)phenylacetonitrile 97%
3-Chloro-4-(trifluoromethoxy)phenylacetonitrile
Formuła: C₉H₅ClF₃NO
MW: 235.59 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD09832393
Numer CAS: 78240-45-6
Jednostka: 3276
ADR: 6.1 III