Drukuj
3,6-Dichloro-2-fluorophenylacetonitrile 98%
Dostawca: Apollo Scientific
PC302497-1G PC302497-5G PC302497-10G
APOSPC302497-1GEA 679 PLN
APOSPC302497-1G APOSPC302497-5G APOSPC302497-10G
3,6-Dichloro-2-fluorophenylacetonitrile 98%
3,6-Dichloro-2-fluorophenylacetonitrile
Formuła: C₈H₄Cl₂FN
Temp. topnienia: 74…76 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD09025390
Numer CAS: 916420-70-7
Jednostka: 3439
ADR: 6.1,III