Drukuj
3-(3-Chloro-2-fluorophenyl)propionic acid 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Synonim: 3-(3-Chloro-2-fluorophenyl)propanoic acid
PC302480-5G PC302480-1G
APOSPC302480-5GEA 2550 PLN
APOSPC302480-5G APOSPC302480-1G
3-(3-Chloro-2-fluorophenyl)propionic acid 97%
3-(3-Chloro-2-fluorophenyl)propionic acid
Formuła: C₉H₈ClFO₂
MW: 202.61 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD04116055
Numer CAS: 886498-12-0