Drukuj
3-(2-Fluoro-5-methylphenyl)propionic acid 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Synonim: 3-(2-Fluoro-5-methylphenyl)propanoic acid
PC302477-1G PC302477-5G
APOSPC302477-1GEA 795 PLN
APOSPC302477-1G APOSPC302477-5G
3-(2-Fluoro-5-methylphenyl)propionic acid 98%
3-(2-Fluoro-5-methylphenyl)propionic acid
Formuła: C₁₀H₁₁FO₂
MW: 182.192 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD09025395
Numer CAS: 881189-60-2