Drukuj
2-Methoxy-5-(pentafluorothio)benzoic acid 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 2-Methoxy-5-(pentafluorosulphanyl)benzoic acid
PC302467-1G PC302467-5G PC302467-10G
APOSPC302467-1GEA 1740 PLN
APOSPC302467-1G APOSPC302467-5G APOSPC302467-10G
2-Methoxy-5-(pentafluorothio)benzoic acid 97%
2-Methoxy-5-(pentafluorothio)benzoic acid
Formuła: C₈H₇F₅O₃S
MW: 278.196 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD16652486
Numer CAS: 1448319-14-9