Drukuj
2-Ethoxy-3,5-difluorophenylacetonitrile 97%
Dostawca: Apollo Scientific
PC302450-1G PC302450-5G PC302450-10G
APOSPC302450-1GEA 679 PLN
APOSPC302450-1G APOSPC302450-5G APOSPC302450-10G
2-Ethoxy-3,5-difluorophenylacetonitrile 97%
2-Ethoxy-3,5-difluorophenylacetonitrile
Formuła: C₁₀H₉F₂NO
MW: 197.181 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD09258719
Numer CAS: 1017779-84-8
Jednostka: 3276
ADR: 6.1 III