Drukuj
2-Chloro-6-fluoro-3-methoxy-DL-phenylalanine
Dostawca: Apollo Scientific
PC302446-1G PC302446-5G PC302446-10G
APOSPC302446-1GEA 795 PLN
APOSPC302446-1G APOSPC302446-5G APOSPC302446-10G
2-Chloro-6-fluoro-3-methoxy-DL-phenylalanine
2-Chloro-6-fluoro-3-methoxy-DL-phenylalanine
Formuła: C₁₀H₁₁ClFNO₃
MW: 247.651 g/mol
Temp. topnienia: 247…249 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD09832380
Numer CAS: 1256482-61-7