Drukuj
6-Chloro-2-fluoro-3-methoxybenzyl alcohol 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC302417-5G PC302417-1G
APOSPC302417-5GEA 638 PLN
APOSPC302417-5G APOSPC302417-1G
6-Chloro-2-fluoro-3-methoxybenzyl alcohol 98%
6-Chloro-2-fluoro-3-methoxybenzyl alcohol
Formuła: C₈H₈ClFO₂
MW: 190.599 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD04115949
Numer CAS: 886499-68-9