Drukuj
4-Chloro-3-(trifluoromethyl)benzoyl chloride 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
PC302411-5G PC302411-1G
APOSPC302411-5GEA 522 PLN
APOSPC302411-5G APOSPC302411-1G
4-Chloro-3-(trifluoromethyl)benzoyl chloride 97%
4-Chloro-3-(trifluoromethyl)benzoyl chloride
Formuła: C₈H₃Cl₂F₃O
MW: 243.01 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD04115833
Numer CAS: 1735-55-3
Jednostka: 3261
ADR: 8 III