Drukuj
4-Chloro-3-(trifluoromethyl)benzamide 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC302410-10G PC302410-5G PC302410-1G
APOSPC302410-10GEA 269 PLN
APOSPC302410-10G APOSPC302410-5G APOSPC302410-1G
4-Chloro-3-(trifluoromethyl)benzamide 97%
4-Chloro-3-(trifluoromethyl)benzamide
Formuła: C₈H₅ClF₃NO
MW: 223.58 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD04115832
Numer CAS: 62584-23-0