Drukuj
5-Chloro-2-methyl-4-(trifluoromethoxy)benzenesulphonyl chloride 97%
Dostawca: Apollo Scientific
PC302409-1G PC302409-250MG
APOSPC302409-1GEA 9280 PLN
APOSPC302409-1G APOSPC302409-250MG
5-Chloro-2-methyl-4-(trifluoromethoxy)benzenesulphonyl chloride 97%
5-Chloro-2-methyl-4-(trifluoromethoxy)benzenesulphonyl chloride
Formuła: C₈H₅Cl₂F₃O₃S
MW: 309.09 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD28054251
Numer CAS: 1706447-06-4
Jednostka: 1760
ADR: 8 III