Drukuj
4-Chloro-2-(trifluoromethyl)benzyl alcohol 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC302408-5G PC302408-10G PC302408-1G
APOSPC302408-5GEA 714 PLN
APOSPC302408-5G APOSPC302408-10G APOSPC302408-1G
4-Chloro-2-(trifluoromethyl)benzyl alcohol 98%
4-Chloro-2-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
Formuła: C₈H₆ClF₃O
MW: 210.581 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD04115839
Numer CAS: 773872-13-2