Drukuj
2-Chloro-3-(trifluoromethyl)benzamide 97%
Dostawca: Apollo Scientific
PC302383-5G PC302383-1G PC302383-25G
APOSPC302383-5GEA 522 PLN
APOSPC302383-5G APOSPC302383-1G APOSPC302383-25G
2-Chloro-3-(trifluoromethyl)benzamide 97%
2-Chloro-3-(trifluoromethyl)benzamide
Formuła: C₈H₅ClF₃NO
MW: 223.58 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD04115831
Numer CAS: 39959-94-9