Drukuj
2,5-Bis(trifluoromethyl)benzamide 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC302377-5G PC302377-1G
APOSPC302377-5GEA 656 PLN
APOSPC302377-5G APOSPC302377-1G
2,5-Bis(trifluoromethyl)benzamide 97%
2,5-Bis(trifluoromethyl)benzamide
Formuła: C₉H₅F₆NO
MW: 257.133 g/mol
Temp. topnienia: 166…168 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD04973747
Numer CAS: 53130-46-4