Drukuj
5-Fluoro-2-(trifluoromethoxy)cinnamic acid 97%
Dostawca: Apollo Scientific
PC302359-1G PC302359-5G PC302359-250MG
APOSPC302359-1GEA 1930 PLN
APOSPC302359-1G APOSPC302359-5G APOSPC302359-250MG
5-Fluoro-2-(trifluoromethoxy)cinnamic acid 97%
5-Fluoro-2-(trifluoromethoxy)cinnamic acid
Formuła: C₁₀H₆F₄O₃
MW: 250.146 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD11519340
Numer CAS: 1092460-94-0