Drukuj
4-Methoxy-3-methyl-5-(trifluoromethyl)benzyl bromide 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
PC302351-1G PC302351-5G
APOSPC302351-1GEA 975 PLN
APOSPC302351-1G APOSPC302351-5G
4-Methoxy-3-methyl-5-(trifluoromethyl)benzyl bromide 97%
4-Methoxy-3-methyl-5-(trifluoromethyl)benzyl bromide
Formuła: C₁₀H₁₀BrF₃O
MW: 283.085 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD23795340
Numer CAS: 1431329-69-9
Jednostka: 1759
ADR: 8 II