Drukuj
4-Methoxy-3-(trifluoromethyl)cinnamic acid 97%
Dostawca: Apollo Scientific
PC302348-1G PC302348-5G
APOSPC302348-1GEA 795 PLN
APOSPC302348-1G APOSPC302348-5G
4-Methoxy-3-(trifluoromethyl)cinnamic acid 97%
4-Methoxy-3-(trifluoromethyl)cinnamic acid
Formuła: C₁₁H₉F₃O₃
MW: 246.183 g/mol
Temp. topnienia: 187…189 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD06205655
Numer CAS: 773131-67-2