Drukuj
4-Methoxy-2-(trifluoromethyl)cinnamic acid 97%
Dostawca: Apollo Scientific
PC302342-1G PC302342-5G
APOSPC302342-1GEA 981 PLN
APOSPC302342-1G APOSPC302342-5G
4-Methoxy-2-(trifluoromethyl)cinnamic acid 97%
4-Methoxy-2-(trifluoromethyl)cinnamic acid
Formuła: C₁₁H₉F₃O₃
MW: 246.183 g/mol
Temp. topnienia: 202…208 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD06205654
Numer CAS: 773131-66-1