Drukuj
2-Fluoro-4-(pentafluorosulphur)benzenesulphonyl chloride 97%
Dostawca: Apollo Scientific
PC302336-1G PC302336-250MG
APOSPC302336-1GEA 9570 PLN
APOSPC302336-1G APOSPC302336-250MG
2-Fluoro-4-(pentafluorosulphur)benzenesulphonyl chloride 97%
2-Fluoro-4-(pentafluorosulphur)benzenesulphonyl chloride
Formuła: C₆H₃ClF₆O₂S₂
MW: 320.66 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD28054239
Numer CAS: 1706462-71-6