Drukuj
4-Chloro-3,5-difluorophenylacetonitrile
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
PC302326-1G PC302326-5G
APOSPC302326-1GEA 421 PLN
APOSPC302326-1G APOSPC302326-5G
4-Chloro-3,5-difluorophenylacetonitrile
4-Chloro-3,5-difluorophenylacetonitrile
Formuła: C₈H₄ClF₂N
MW: 187.574 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD09923910
Numer CAS: 1000540-50-0
Jednostka: 3439
ADR: 6.1 III