Drukuj
3-Methyl-5-(trifluoromethyl)cinnamic acid 97%
Dostawca: Apollo Scientific
PC302313-1G PC302313-5G
APOSPC302313-1GEA 795 PLN
APOSPC302313-1G APOSPC302313-5G
3-Methyl-5-(trifluoromethyl)cinnamic acid 97%
3-Methyl-5-(trifluoromethyl)cinnamic acid
Formuła: C₁₁H₉F₃O₂
MW: 230.183 g/mol
Temp. topnienia: 170…173 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD11519311
Numer CAS: 1092460-62-2