Drukuj
3-(2,3-Difluoro-4-methylphenyl)propionic acid 98%
Dostawca: Apollo Scientific
PC302263-1G PC302263-5G
APOSPC302263-1GEA 1070 PLN
APOSPC302263-1G APOSPC302263-5G
3-(2,3-Difluoro-4-methylphenyl)propionic acid 98%
3-(2,3-Difluoro-4-methylphenyl)propionic acid
Formuła: C₁₀H₁₀F₂O₂
MW: 200.182 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD09832372
Numer CAS: 1017779-58-6