Drukuj
2-Methoxy-5-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile 97%
Dostawca: Apollo Scientific
PC302258-1G PC302258-5G PC302258-10G
APOSPC302258-1GEA 609 PLN
APOSPC302258-1G APOSPC302258-5G APOSPC302258-10G
2-Methoxy-5-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile 97%
2-Methoxy-5-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile
Formuła: C₁₀H₈F₃NO
MW: 215.172 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD09832243
Numer CAS: 1000542-90-4
Jednostka: 3439
ADR: 6.1 III