Drukuj
2-Fluoro-4,6-bis(trifluoromethyl)benzyl bromide 98%
Dostawca: Apollo Scientific
PC302242-1G PC302242-5G PC302242-10G
APOSPC302242-1GEA 479 PLN
APOSPC302242-1G APOSPC302242-5G APOSPC302242-10G
2-Fluoro-4,6-bis(trifluoromethyl)benzyl bromide 98%
2-Fluoro-4,6-bis(trifluoromethyl)benzyl bromide
Formuła: C₉H₄BrF₇
MW: 325.021 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD09258673
Numer CAS: 1017778-46-9