Drukuj
4-Fluoro-3-(trifluoromethoxy)cinnamic acid 98%
Dostawca: Apollo Scientific
PC302213-1G PC302213-5G
APOSPC302213-1GEA 737 PLN
APOSPC302213-1G APOSPC302213-5G
4-Fluoro-3-(trifluoromethoxy)cinnamic acid 98%
4-Fluoro-3-(trifluoromethoxy)cinnamic acid
Formuła: C₁₀H₆F₄O₃
MW: 250.146 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD06660259
Numer CAS: 886501-38-8