Drukuj
4-Chloro-3-(trifluoromethoxy)phenylacetonitrile 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Synonim: 2-(4-Chloro-3-(trifluoromethoxy)phenyl)acetonitrile
PC302208-1G PC302208-5G PC302208-10G PC302208-25G
APOSPC302208-1GEA 189 PLN
APOSPC302208-1G APOSPC302208-5G APOSPC302208-10G APOSPC302208-25G
4-Chloro-3-(trifluoromethoxy)phenylacetonitrile 97%
4-Chloro-3-(trifluoromethoxy)phenylacetonitrile
Formuła: C₉H₅ClF₃NO
MW: 235.59 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD06660250
Numer CAS: 886500-97-6
Jednostka: 3276
ADR: 6.1 III