Drukuj
3-Fluoro-4-(trifluoromethoxy)cinnamic acid 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC302200-1G PC302200-5G
APOSPC302200-1GEA 795 PLN
APOSPC302200-1G APOSPC302200-5G
3-Fluoro-4-(trifluoromethoxy)cinnamic acid 98%
3-Fluoro-4-(trifluoromethoxy)cinnamic acid
Formuła: C₁₀H₆F₄O₃
MW: 250.146 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD06660209
Numer CAS: 1261148-97-3