Drukuj
2,3-Difluoro-4-methoxyphenylacetonitrile 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Synonim: 2-(2,3-Difluoro-4-methoxyphenyl)acetonitrile
PC302153-1G PC302153-5G
APOSPC302153-1GEA 1080 PLN
APOSPC302153-1G APOSPC302153-5G
2,3-Difluoro-4-methoxyphenylacetonitrile 97%
2,3-Difluoro-4-methoxyphenylacetonitrile
Formuła: C₉H₇F₂NO
MW: 183.155 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD06660320
Numer CAS: 886503-74-8
Jednostka: 2811
ADR: 6.1 III