Drukuj
3-Chloro-2-fluoro-4-(trifluoromethyl)benzyl alcohol 98%
Dostawca: Apollo Scientific
PC302089-1G PC302089-5G
APOSPC302089-1GEA 1230 PLN
APOSPC302089-1G APOSPC302089-5G
3-Chloro-2-fluoro-4-(trifluoromethyl)benzyl alcohol 98%
3-Chloro-2-fluoro-4-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
Formuła: C₈H₅ClF₄O
MW: 228.571 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD23795328
Numer CAS: 1431329-79-1