Drukuj
5-Chloro-2-(trifluoromethyl)cinnamic acid 97%
Dostawca: Apollo Scientific
PC302066-5G PC302066-1G
APOSPC302066-5GEA 1120 PLN
APOSPC302066-5G APOSPC302066-1G
5-Chloro-2-(trifluoromethyl)cinnamic acid 97%
5-Chloro-2-(trifluoromethyl)cinnamic acid
Formuła: C₁₀H₆ClF₃O₂
MW: 250.602 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD06205353
Numer CAS: 773129-56-9