Drukuj
4-Fluoro-3-methylcinnamic acid 98%
Dostawca: Apollo Scientific
PC302064-1G PC302064-5G
APOSPC302064-1GEA 406 PLN
APOSPC302064-1G APOSPC302064-5G
4-Fluoro-3-methylcinnamic acid 98%
4-Fluoro-3-methylcinnamic acid
Formuła: C₁₀H₉FO₂
MW: 180.176 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD03002834
Numer CAS: 152152-18-6