Drukuj
3-[3-Fluoro-5-(trifluoromethyl)phenyl]propionic acid 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC302043-1G PC302043-5G PC302043-10G
APOSPC302043-1GEA 435 PLN
APOSPC302043-1G APOSPC302043-5G APOSPC302043-10G
3-[3-Fluoro-5-(trifluoromethyl)phenyl]propionic acid 98%
3-[3-Fluoro-5-(trifluoromethyl)phenyl]propionic acid
Formuła: C₁₀H₈F₄O₂
MW: 236.163 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD09025358
Numer CAS: 916420-41-2